Få mere at vide
Labcon™ Skruehætter med elastomerforsegling til SuperClear™ Mikrorør
Disse skruelåg med elastomere tætninger fås i en lang række farver.
Brand: Labcon™ 3602-870-000-9
432.84 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- For SuperClear™ mikrocentrifugerør
- Med integreret elastomer tætning
- Hætten inkluderer en blød gribeflade
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
12.7 mm | |
Neutral | |
6.1 mm | |
5000/Cs. | |
Ikke steril |
Polypropylen | |
Indpakket | |
500/Pk. | |
500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. | |
0,5 til 2 ml |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon™ Skruehætter med elastomerforsegling til SuperClear™ Mikrorør > skruelåg med elastomer forsegling; Farve: Naturlig; Kapacitet (metrisk): 0,5 til 2 ml; Diameter (metrisk) Udvendig: 12,7 mm; Format: Bagged; Materiale: Polypropylen
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion