Få mere at vide
Labcon™ Skruehætter med elastomerforsegling til SuperClear™ Mikrorør
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Beskrivelse
- For SuperClear™ mikrocentrifugerør
- Med integreret elastomer tætning
- Hætten inkluderer en blød gribeflade
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Diverse |
| Format | Indpakket |
| Højde (metrisk) | 6.1 mm |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| nr. pr. sag | 5000/Cs. |
| Mængde | 500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 til 2 ml |