Få mere at vide
Labcon™ Skruehætter med elastomerforsegling til SuperClear™ Mikrorør
Disse skruelåg med elastomere tætninger fås i en lang række farver.
Brand:  Labcon™ 3602-876-000-9
432.84 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17517916
  • 703.00 DKK / Pakke med 500
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • For SuperClear™ mikrocentrifugerør
  • Med integreret elastomer tætning
  • Hætten inkluderer en blød gribeflade
  • Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
12.7 mm
Lilla
6.1 mm
5000/Cs.
Ikke steril
Polypropylen
Indpakket
500/Pk.
500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
0,5 til 2 ml
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon™ Skruehætter med elastomerforsegling til SuperClear™ Mikrorør > skruelåg med elastomer forsegling; Farve: Lilla; Kapacitet (metrisk): 0,5 til 2 ml; Diameter (metrisk) Udvendig: 12,7 mm; Format: Bagged; Materiale: Polypropylen