Få mere at vide
Labcon™ Skruehætter med elastomerforsegling til SuperClear™ Mikrorør
Artikelnummer. 17507916 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Artikelnummer. 17507916
Brand: Labcon™ 36028740009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse skruelåg med elastomere tætninger fås i en lang række farver.
  • For SuperClear™ mikrocentrifugerør
  • Med integreret elastomer tætning
  • Hætten inkluderer en blød gribeflade
  • Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Materiale Polypropylen
Farve Rød
Format Indpakket
Højde (metrisk) 6.1 mm
nr. pr. pakke 500/Pk.
nr. pr. sag 5000/Cs.
Mængde 500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 0,5 til 2 ml