Få mere at vide
Greiner Bio-One Skruedæksler til 12 mm mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10796352
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Neutral
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
10796352 Blå
10545011 Neutral
10706362 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10796352 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 366384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5059.94 DKK
    4513.45 DKK / Pakke med 500
    Spare 546.49 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Til brug med mikrocentrifugerør med 12 mm diameter. Greiner Bio-One Skruehætter til mikrocentrifugerør er lavet af højkvalitets polyethylen og inkluderer O-ring.
  • Non-sterile
  • Material: High-grade polyethylene
  • Suitable for tube-diameter: 12mm
  • With O-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer O-ring
Produkttype Screw Cap
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale Polyethylene
Farve Blå
nr. pr. sag 5000
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 12 mm Microcentrifuge Tubes