Få mere at vide
Greiner Bio-One Skruedæksler til 12 mm mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10706362
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Neutral
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
10706362 Gul
10545011 Neutral
10796352 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706362 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 366386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5059.94 DKK
    4513.45 DKK / Pakke med 500
    Spare 546.49 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til brug med mikrocentrifugerør med 12 mm diameter. Greiner Bio-One Skruehætter til mikrocentrifugerør er lavet af højkvalitets polyethylen og inkluderer O-ring.
  • Ikke-steril
  • Materiale: Højkvalitets polyethylen
  • Velegnet til rørdiameter: 12 mm
  • Med O-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer O-ring
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale Polyethylen
Farve Gul
nr. pr. sag 5000
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 12 mm mikrocentrifugerør