Få mere at vide
Axygen™ Transportrør med skruelåg
Artikelnummer. 12559107 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Inkluderer:
Kun rør
Rør med hætter
Rør med hætter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 25
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
12559107 Steril 5 ml Rør med hætter Pakke med 500
11374205 Ikke steril 5 ml Rør med hætter Pakke med 1000
11310375 Ikke steril 10 ml Rør med hætter Pakke med 1000
11320375 Steril 10 ml Rør med hætter Pakke med 25
11384205 Steril 5 ml Rør med hætter Pakke med 25
12501288 Ikke steril 10 ml Kun rør Pakke med 2000
12565677 Ikke steril 5 ml Kun rør Pakke med 2000
11344235 Ikke steril 5 ml Kun rør Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12559107 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. SCT5MLS
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Indeholder
Rør med hætter
Rørvolumener fra 5 til 10 ml
Gradueret med 1,0 ml intervaller
  • Gradueringsmærker med 1,0 ml intervaller
  • Stort, matteret skriveområde til prøveidentifikation
  • Sikker pasform mellem rør og hætte giver en lækagebestandig tætning
  • Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
  • Menneskelig DNA fri
For kasket, se kat. Ingen. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Certificeringer/compliance DNase, pyrogen sikker
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Inkluderer Rør med hætter
nr. pr. pakke 25/Pk.
Emballage 25/Pk., 20/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Produkttype Selvstående skruedækselstransportrør