Få mere at vide
Axygen™ Transportrør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12501288 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Inkluderer:
Kun rør
Rør med hætter
Rør med låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 25
Pakke med 500
Artikelnummer. 12501288
Brand: Axygen™ ST10ML
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kun rør
Rørvolumener fra 5 til 10 ml
Gradueret med 1,0 ml intervaller
  • Gradueringsmærker med 1,0 ml intervaller
  • Stort, matteret skriveområde til prøveidentifikation
  • Sikker pasform mellem rør og hætte giver en lækagebestandig tætning
  • Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
  • Menneskelig DNA fri
For kasket, se kat. Ingen. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Ingen hætte
Certificeringer/compliance DNase, pyrogen sikker
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Inkluderer Kun rør
nr. pr. pakke 250/Pk.
Emballage Taske
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Ikke inkluderet