Få mere at vide
Axygen™ Transportrør med skruelåg
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Inkluderer:
Kun rør
Rør med hætter
Rør med låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 25
Pakke med 500
Beskrivelse
Indeholder
Rør med hætter
Gradueret med 1,0 ml intervaller
- Gradueringsmærker med 1,0 ml intervaller
- Stort, matteret skriveområde til prøveidentifikation
- Sikker pasform mellem rør og hætte giver en lækagebestandig tætning
- Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
- Menneskelig DNA fri
For kasket, se kat. Ingen. SC-B-510.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Skruelåg |
| Certificeringer/compliance | DNase, pyrogen sikker |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Rør med hætter |
| nr. pr. pakke | 25/Pk. |
| Emballage | 25/Pk., 20/Cs. |
| Vis mere |