Få mere at vide
Axygen™ Transportrør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11374205 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Inkluderer:
Kun rør
Rør med hætter
Rør med låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 25
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
11374205 Ikke steril 5 ml Rør med hætter Pakke med 1000
11310375 Ikke steril 10 ml Rør med hætter Pakke med 1000
11320375 Steril 10 ml Rør med låg Pakke med 25
12559107 Steril 5 ml Rør med hætter Pakke med 500
11384205 Steril 5 ml Rør med hætter Pakke med 25
12501288 Ikke steril 10 ml Kun rør Pakke med 2000
12565677 Ikke steril 5 ml Kun rør Pakke med 2000
11344235 Ikke steril 5 ml Kun rør Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11374205 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. SCT5ML
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Rør med hætter
Rørvolumener fra 5 til 10 ml
Gradueret med 1,0 ml intervaller
  • Gradueringsmærker med 1,0 ml intervaller
  • Stort, matteret skriveområde til prøveidentifikation
  • Sikker pasform mellem rør og hætte giver en lækagebestandig tætning
  • Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
  • Menneskelig DNA fri
For kasket, se kat. Ingen. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Skruelåg
Certificeringer/compliance DNase, pyrogen sikker
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Inkluderer Rør med hætter
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 1000 rør, hætter/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.