Få mere at vide
Axygen™ Transportrør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11320375 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Inkluderer:
Kun rør
Rør med hætter
Rør med låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 25
Pakke med 500
Artikelnummer. 11320375
Brand: Axygen™ SCT10MLS
Indeholder
Tubes with caps
Rørvolumener fra 5 til 10 ml
Gradueret med 1,0 ml intervaller
  • Graduation marks at 1.0 mL intervals
  • Large, frosted writing area for sample identification
  • Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • Human DNA free
For cap, see Cat. No. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Screw Cap
Certificeringer/compliance DNase, pyrogen safe
Lukningsfarve Blue
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Clear
Materiale Polypropylene
Inkluderer Rør med låg
nr. pr. pakke 25/Pk.
Emballage 25/Pk., 20/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Yes
Lukketype Screw Cap