Indeholder
Rør med hætter
Gradueret med 1,0 ml intervaller
- Gradueringsmærker med 1,0 ml intervaller
- Stort, matteret skriveområde til prøveidentifikation
- Sikker pasform mellem rør og hætte giver en lækagebestandig tætning
- Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
- Menneskelig DNA fri
For kasket, se kat. Ingen. SC-B-510.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Skruelåg |
| Certificeringer/compliance | DNase, pyrogen sikker |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Rør med hætter |
| nr. pr. pakke | 250/Pk. |
| Emballage | 1000 rør, hætter/Cs. |
| Vis mere |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?