Få mere at vide
Heinz Herenz Skruehætte-reagensglas
Artikelnummer. 30158323
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30158323 20 mL
1 options
Artikelnummer. 30158323 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1130682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.95 DKK
    544.05 DKK / Pakke med 500
    Spare 252.90 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Skruedæksel PS-reagensglas.
  • Prøverør
  • PS
  • 16 x 150 mm
  • 20 ml
  • Skruedæksel blå
  • Cylindrisk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Lukketype Skruelåg
Produkttype Test Tube
Bund form Rund