Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septum-hætteglas med skruelåg
Artikelnummer. p-4526559 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3,5 ml
7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11547340 3,5 ml Pakke med 72
11557340 7 ml Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11547340 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS13019
Vælg et praktisk, alsidigt og omkostningseffektivt hætteglas- og lukkesystem Thermo Scientific™ Septum-hætteglas med skruelåg.
Vælg et praktisk, alsidigt og omkostningseffektivt hætteglas- og lukkesystem Thermo Scientific™ Septum hætteglas med skruelåg. Disse hætteglas er lavet af autoklaverbart borosilikatglas og fås med et bredt udvalg af specielle lukninger og tilbehør, og de er ideelle til prøveopsamling og små derivatiseringsreaktioner til brug med automatiseret gas (GC) og væskekromatografi (LC) og til opbevaring af reagenser og standarder under fuldstændig forsegling med øjeblikkelig sprøjteadgang. Den kraftige, flip-top skilleboks giver nem adgang til hætteglas, hætter og septa og tilbyder et praktisk prøveopbevaringscenter. Klare og ravgule hætteglas er tilgængelige.
Applikationer
Det 40 ml klare eller ravgule hætteglas med en Thermo Scientific Disc er velegnet til diskret vandprøvetagning under US EPA 40 CFR del 136 og 141.
De 1,5 ml klare og gule hætteglas passer til GC- og LC-autosamplere, der bruger standard 12 ´ 32 mm hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 3,5 ml; Klar
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 3,5 ml
Volumen (metrisk) i alt 3.5 mL
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 13-425
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Septum hætteglas
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.