Beskrivelse
Vælg et praktisk, alsidigt og omkostningseffektivt hætteglas- og lukkesystem Thermo Scientific™ Septum hætteglas med skruelåg. Disse hætteglas er lavet af autoklaverbart borosilikatglas og fås med et bredt udvalg af specielle lukninger og tilbehør, og de er ideelle til prøveopsamling og små derivatiseringsreaktioner til brug med automatiseret gas (GC) og væskekromatografi (LC) og til opbevaring af reagenser og standarder under fuldstændig forsegling med øjeblikkelig sprøjteadgang. Den kraftige, flip-top skilleboks giver nem adgang til hætteglas, hætter og septa og tilbyder et praktisk prøveopbevaringscenter. Klare og ravgule hætteglas er tilgængelige.
Det 40 ml klare eller ravgule hætteglas med en Thermo Scientific Disc er velegnet til diskret vandprøvetagning under US EPA 40 CFR del 136 og 141.
De 1,5 ml klare og gule hætteglas passer til GC- og LC-autosamplere, der bruger standard 12 ´ 32 mm hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 3,5 ml; Klar |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 3,5 ml |
| Volumen (metrisk) i alt | 3.5 mL |
| Lukketype | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 13-425 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.