Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg
Artikelnummer. p-6044138 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Bund form | Lukketype | Emballage | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16275530 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16275610 | 0,5 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16255550 | 0,5 ml | Med krave | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16285530 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16285540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16235540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16215540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16295540 | 0,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 13110563 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 11509944 | 0,5 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 11559924 | 0,5 ml | Med krave | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 16295530 | 0,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16205560 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16235550 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16255540 | 1,5 ml | Konisk | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16215560 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 10494712 | 1,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 5000 |
| 11529944 | 1,5 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 16235560 | 1,5 ml | Med krave | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16205620 | 1,5 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 5000 |
| 11569924 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 11549924 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 11529924 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 16225560 | 1,5 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16275620 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16225620 | 2 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 5000 |
| 16275560 | 2 ml | Med krave | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16285620 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16225570 | 2 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16255560 | 2 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16215550 | 2 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 16235570 | 2 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 11529954 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 11589944 | 2 ml | Med krave | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 11519934 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 16295620 | 2 ml | Med krave | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 10092262 | 2 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 5000 |
| 11599924 | 2 ml | Ikke nederdel | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 500/pakke | Pakke med 500 |
| 11539924 | 2 ml | Ikke nederdel | Påsat hætte | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | Pakke med 500 |
| 16245570 | 2 ml | Ikke nederdel | Ikke inkluderet | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. | - |
| 10072262 | 0,5 ml | Konisk | Ikke inkluderet | 50 rør/pose, 10 poser/enhed | Pakke med 5000 |
| 11519924 | 0,5 ml | Konisk | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed | Pakke med 500 |
| 12378202 | 0,5 ml | Konisk | Skruelåg med O-ring (medfølger) | 50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed | Pakke med 500 |
| 11589924 | 1,5 ml | Selvstående | Skruehætte med O-ring (umonteret) | 50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed | Pakke med 500 |
Beskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg, som fås i koniske og fritstående design, når de søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer. Deres robuste design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske stoffer og tilbyder rige funktioner, herunder ultraklare, udvendigt gevindskårne rør og UV-beskyttende ravfarvede rør. Valgmulighederne inkluderer: med eller uden en selvstående skørtbund, med eller uden tøjrede stropper, ikke-riflede og riflede rør til enhåndsbetjening, valg af flerfarvede hætter og volumenstørrelser på 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml. Skruelåg Micro Tube Caps tilbyder et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Steril E-Beam er fri for RNAse/Dnase, DNA, pyrogen, endotoksin, ATP , PCR-inhibitor.
Emballagen er skræddersyet til at opfylde brede krav. Reagensglassene pakkes med og uden hætter, hætterne sættes på eller tages af, placeres i en enkelt pose, og dobbeltposer til renrumsmiljøer fås efter anmodning.
100 % virgin polypropylenharpiks specielt udvalgt til høj klarhed og biologiske
applikationer O-ringsdesign , tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturevne. Den sorte O-ring er lavet af EPDM.
Automatiseret system kompatibelt . Uanset om automate bruges til påfyldning, dækning eller mærkning, er produktet designet til at modstå høje momenttryk forbundet med automatisering. Produktdesign hjælper med at løse almindelige automatiserede problemer som: Revner, skålføderstop, over/under tilspændte hætter og krydstrådning.
Volumenområde på 0,5, 1,5 og 2,0 ml.
Valg af rørfarve er en naturlig farve med ultrahøj klarhed eller ravfarvet, som giver ultraviolet (UV) beskyttelse på 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm.
Standard eller Tethered cap, alle tilgængelige i en regnbue af farver. Besøg cap-produktsiden for yderligere information.
Knurl-rør har evnen til at låse røret ind i specialstativer til enkeltbetjening.
Ikke riflede rør, ideelle til automatisering og mærkning, rør er almindelige, fjernet for enhver mærkningsinterferens.
Skørte eller selvstående rør kan stå oprejst af sig selv, ingen stativ påkrævet.
Koniske rør kræver et stativ for at støtte dem i opretstående position.
Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzyminhibering er egenskaber, som harpiksudvælgelsen har.
RCF -spænder fra 18.000 til 25.000 x g.
Temperaturområde -80 C °til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -°20 C, tøris og vådis. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2. Velegnet til en hurtig dip flash-frysning i LN 2 .
Kompatibel med vandbad op til +95 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen (ny) |
| Inkluderer | NonKnurl |
| Emballage | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. |
| Temperaturområde (metrisk) | Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand |
| Rene krav | Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor |
| Bindende Ejendom | Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning |
| Maks. Moment | Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Egnet til formålet | PCR-klar |
| Bund form | Med krave |
| Maks. RCF | 25,000 x g |
| Produkttype | Mikrorør med skruelåg |
| Vis mere Vis mindre |
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.