Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16275530 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Ikke nederdel
Konisk
Konisk (selvstående)
Med krave
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruehætte med O-ring (umonteret)
Skruelåg med O-ring (medfølger)
Vedhæftet kapsel
Emballage:
50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed
500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Lukketype Emballage unitSize
16275530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16275610 0,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16255550 0,5 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16285530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16285540 0,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16235540 0,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16215540 0,5 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16295540 0,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
13110563 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11509944 0,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11559924 0,5 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16295530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16205560 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16235550 1,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16255540 1,5 ml Konisk Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16215560 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
10494712 1,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
11529944 1,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16235560 1,5 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16205620 1,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
11569924 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11549924 1,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11529924 1,5 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16225560 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16275620 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16225620 2 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
16275560 2 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16285620 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16225570 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16255560 2 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16215550 2 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16235570 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
11529954 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11589944 2 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11519934 2 ml Med krave Vedhæftet kapsel 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16295620 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
10092262 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
11599924 2 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500/pakke Pakke med 500
11539924 2 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16245570 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
10072262 0,5 ml Konisk Ikke inkluderet 50 rør/pose, 10 poser/enhed Pakke med 5000
11519924 0,5 ml Konisk Skruehætte med O-ring (umonteret) 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed Pakke med 500
12378202 0,5 ml Konisk Skruelåg med O-ring (medfølger) 50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed Pakke med 500
11589924 1,5 ml Konisk (selvstående) Skruehætte med O-ring (umonteret) 50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Artikelnummer. 16275530 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3422NK
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse rør, som fås i koniske og fritstående design, når du søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer.
Vælge Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg, som fås i koniske og fritstående design, når de søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer. Deres robuste design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske stoffer og tilbyder rige funktioner, herunder ultraklare, udvendigt gevindskårne rør og UV-beskyttende ravfarvede rør. Valgmulighederne inkluderer: med eller uden en selvstående skørtbund, med eller uden tøjrede stropper, ikke-riflede og riflede rør til enhåndsbetjening, valg af flerfarvede hætter og volumenstørrelser på 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml. Skruelåg Micro Tube Caps tilbyder et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Ikke-steril er fri for RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen& Endotoksin.
Steril E-Beam er fri for RNAse/Dnase, DNA, pyrogen, endotoksin, ATP , PCR-inhibitor.
Emballagen er skræddersyet til at opfylde brede krav. Reagensglassene pakkes med og uden hætter, hætterne sættes på eller tages af, placeres i en enkelt pose, og dobbeltposer til renrumsmiljøer fås efter anmodning.
100 % virgin polypropylenharpiks specielt udvalgt til høj klarhed og biologiske
applikationer O-ringsdesign , tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturevne. Den sorte O-ring er lavet af EPDM.
Automatiseret system kompatibelt . Uanset om automate bruges til påfyldning, dækning eller mærkning, er produktet designet til at modstå høje momenttryk forbundet med automatisering. Produktdesign hjælper med at løse almindelige automatiserede problemer som: Revner, skålføderstop, over/under tilspændte hætter og krydstrådning.
Volumenområde på 0,5, 1,5 og 2,0 ml.
Valg af rørfarve er en naturlig farve med ultrahøj klarhed eller ravfarvet, som giver ultraviolet (UV) beskyttelse på 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm.
Standard eller Tethered cap, alle tilgængelige i en regnbue af farver. Besøg cap-produktsiden for yderligere information.
Knurl-rør har evnen til at låse røret ind i specialstativer til enkeltbetjening.
Ikke riflede rør, ideelle til automatisering og mærkning, rør er almindelige, fjernet for enhver mærkningsinterferens.
Skørte eller selvstående rør kan stå oprejst af sig selv, ingen stativ påkrævet.
Koniske rør kræver et stativ for at støtte dem i opretstående position.
Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzyminhibering er egenskaber, som harpiksudvælgelsen har.
RCF -spænder fra 18.000 til 25.000 x g.
Temperaturområde -80 C °til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -°20 C, tøris og vådis. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2. Velegnet til en hurtig dip flash-frysning i LN 2 .
Kompatibel med vandbad op til +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen (ny)
Inkluderer NonKnurl
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand
Rene krav Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Ikke inkluderet
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Med krave
Maks. RCF 25,000 x g
Produkttype Skrue-låg mikrorør
Vis mere Vis mindre
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.