Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16255560 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Ikke nederdel
Konisk
Med krave
Selvstående
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruehætte med O-ring (umonteret)
Skruelåg med O-ring (medfølger)
Emballage:
50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed
500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 16255560
Brand: Thermo Scientific™ 3468NK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse rør, som fås i koniske og fritstående design, når du søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer.
Vælge Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg, som fås i koniske og fritstående design, når de søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer. Deres robuste design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske stoffer og tilbyder rige funktioner, herunder ultraklare, udvendigt gevindskårne rør og UV-beskyttende ravfarvede rør. Valgmulighederne inkluderer: med eller uden en selvstående skørtbund, med eller uden tøjrede stropper, ikke-riflede og riflede rør til enhåndsbetjening, valg af flerfarvede hætter og volumenstørrelser på 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml. Skruelåg Micro Tube Caps tilbyder et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Ikke-steril er fri for RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen& Endotoksin.
Steril E-Beam er fri for RNAse/Dnase, DNA, pyrogen, endotoksin, ATP , PCR-inhibitor.
Emballagen er skræddersyet til at opfylde brede krav. Reagensglassene pakkes med og uden hætter, hætterne sættes på eller tages af, placeres i en enkelt pose, og dobbeltposer til renrumsmiljøer fås efter anmodning.
100 % virgin polypropylenharpiks specielt udvalgt til høj klarhed og biologiske
applikationer O-ringsdesign , tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturevne. Den sorte O-ring er lavet af EPDM.
Automatiseret system kompatibelt . Uanset om automate bruges til påfyldning, dækning eller mærkning, er produktet designet til at modstå høje momenttryk forbundet med automatisering. Produktdesign hjælper med at løse almindelige automatiserede problemer som: Revner, skålføderstop, over/under tilspændte hætter og krydstrådning.
Volumenområde på 0,5, 1,5 og 2,0 ml.
Valg af rørfarve er en naturlig farve med ultrahøj klarhed eller ravfarvet, som giver ultraviolet (UV) beskyttelse på 1,22 % transmittans mellem 220 og 500 nm.
Standard eller Tethered cap, alle tilgængelige i en regnbue af farver. Besøg cap-produktsiden for yderligere information.
Knurl-rør har evnen til at låse røret ind i specialstativer til enkeltbetjening.
Ikke riflede rør, ideelle til automatisering og mærkning, rør er almindelige, fjernet for enhver mærkningsinterferens.
Skørte eller selvstående rør kan stå oprejst af sig selv, ingen stativ påkrævet.
Koniske rør kræver et stativ for at støtte dem i opretstående position.
Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzyminhibering er egenskaber, som harpiksudvælgelsen har.
RCF -spænder fra 18.000 til 25.000 x g.
Temperaturområde -80 C °til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -°20 C, tøris og vådis. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2. Velegnet til en hurtig dip flash-frysning i LN 2 .
Kompatibel med vandbad op til +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen (ny)
Inkluderer NonKnurl
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand
Rene krav Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruehætte med O-ring (umonteret)
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Ikke nederdel
Maks. RCF 25,000 x g
Produkttype Mikrorør med skruelåg
Vis mere Vis mindre
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.