Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg
Artikelnummer. 11539924 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Ikke nederdel
Konisk
Konisk (selvstående)
Med krave
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruehætte med O-ring (umonteret)
Skruelåg med O-ring (medfølger)
Vedhæftet kapsel
Emballage:
50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed
500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Lukketype Emballage Pakningsstørrelse
11539924 2 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16275530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16275610 0,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16255550 0,5 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16285530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16285540 0,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16235540 0,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16215540 0,5 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16295540 0,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
13110563 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11509944 0,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11559924 0,5 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16295530 0,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16205560 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16235550 1,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16255540 1,5 ml Konisk Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16215560 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
10494712 1,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
11529944 1,5 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16235560 1,5 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16205620 1,5 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
11569924 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11549924 1,5 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11529924 1,5 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16225560 1,5 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16275620 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16225620 2 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
16275560 2 ml Med krave Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16285620 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16225570 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16255560 2 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16215550 2 ml Ikke nederdel Påsat hætte 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
16235570 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
11529954 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11589944 2 ml Med krave Skruehætte med O-ring (umonteret) 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
11519934 2 ml Med krave Vedhæftet kapsel 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 500
16295620 2 ml Med krave Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
10092262 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. Pakke med 5000
11599924 2 ml Ikke nederdel Skruehætte med O-ring (umonteret) 500/pakke Pakke med 500
16245570 2 ml Ikke nederdel Ikke inkluderet 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. -
10072262 0,5 ml Konisk Ikke inkluderet 50 rør/pose, 10 poser/enhed Pakke med 5000
11519924 0,5 ml Konisk Skruehætte med O-ring (umonteret) 50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed Pakke med 500
12378202 0,5 ml Konisk Skruelåg med O-ring (medfølger) 50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed Pakke med 500
11589924 1,5 ml Konisk (selvstående) Skruehætte med O-ring (umonteret) 50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Artikelnummer. 11539924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.00 DKK
    810.97 DKK / Pakke med 500
    Spare 38.03 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vælg disse rør, som fås i koniske og fritstående design, når du søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer.
Vælge Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg, som fås i koniske og fritstående design, når de søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer. Deres robuste design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske stoffer og tilbyder rige funktioner, herunder ultraklare, udvendigt gevindskårne rør og UV-beskyttende ravfarvede rør. Valgmulighederne inkluderer: med eller uden en selvstående skørtbund, med eller uden tøjrede stropper, ikke-riflede og riflede rør til enhåndsbetjening, valg af flerfarvede hætter og volumenstørrelser på 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml. Skruelåg Micro Tube Caps tilbyder et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Non-steril er fri for Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen & Endotoxin.
Steril E-Beam er fri for Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoksin ATP og PCR-hæmmere.
Emballagen tilpasses til brede krav. Rør pakkes med og uden hætter, hætterne er fastgjort eller afmonteret, placeret i en enkelt pose, og dobbeltposet funktion til renrumsmiljøer er tilgængelig efter anmodning.
100% jomfruelig polypropylenharpiks er specifikt udvalgt til høj klarhed og biologiske anvendelser.
O-ringdesign , tykkelse og materialevalg er optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningskapacitet, biologisk interaktion og temperaturkapacitet. Den sorte O-ring er lavet af EPDM.
Automatiseret systemkompatibelt. Uanset om automat bruges til fyldning, afdækning eller mærkning, er produktet designet til at modstå høje momenttryk forbundet med automatisering. Produktdesign hjælper med at løse almindelige automatiserede problemer som: revner i sprækker, skålfoderblok, over/under-momenterede kondensatorer og krydstrådning.
Volumen er 0,5, 1,5 og 2,0 ml.
Tube Color-valgene er en ultra-høj klarhed, naturlig farve eller ravfarvet mulighed, som giver ultraviolet (UV) beskyttelse med 1,22% transmittans mellem 220 og 500 nm.
Standard eller Tethered kasket, alle tilgængelige i et regnbuefarvet udvalg. Besøg hueproduktsiden for yderligere information.
Knurlrør har mulighed for at låse rør fast i specialstativer til enhåndsbetjening.
Ikke-riflede rør,  ideelle til automatisering og mærkning, rør er glatte og fri for mærkningsforstyrrelser.
Skørte- eller selvstående rør kan stå oprejst af sig selv, uden at have brug for stativ.
Koniske rør kræver et stativ til at støtte dem i opretstående position.
Lav nukleinsyre - og proteinbinding samt lav enzymhæmning er egenskaber, som harpikseselektion kendetegner sig.
RCF varierer fra 18.000 til 25.000 x g.
Temperaturområde -80 °C til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -20 °C, tøris og vådis. Korttidsopbevaring i dampfase LN2. Egnet til hurtig hurtig nedfrysning i LN2.
Vandbadskompatibel op til +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen (ny)
Inkluderer Knurl
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til+95°C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand
Rene krav Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen, endotoksin, biobelastning, ATP & PCR-inhibitor
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Påsat hætte
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Bund form Ikke nederdel
Maks. RCF 20,000 x g
Produkttype Skrue-låg mikrorør
Vis mere Vis mindre
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.