Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10494712 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Ikke nederdel
Konisk
Med krave
Selvstående
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruehætte med O-ring (umonteret)
Skruelåg med O-ring (medfølger)
Emballage:
50 rør og vedhæftede hætter/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed
50 rør/pose, 10 poser/enhed, 10 enheder/kasse; 500 kapsler/pose/enhed
500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 10494712
Brand: Thermo Scientific™ 3478
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse rør, som fås i koniske og fritstående design, når du søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer.
Vælge Thermo Scientific™ Mikrorør med skruelåg, som fås i koniske og fritstående design, når de søger sikker, kortvarig prøveopbevaring ved lave temperaturer. Deres robuste design og materialevalg er velegnede til arbejde med biologiske stoffer og tilbyder rige funktioner, herunder ultraklare, udvendigt gevindskårne rør og UV-beskyttende ravfarvede rør. Valgmulighederne inkluderer: med eller uden en selvstående skørtbund, med eller uden tøjrede stropper, ikke-riflede og riflede rør til enhåndsbetjening, valg af flerfarvede hætter og volumenstørrelser på 0,5 ml, 1,5 ml og 2,0 ml. Skruelåg Micro Tube Caps tilbyder et holdbart design med en O-ring, der hjælper med at forhindre lækager under krævende forhold.
Non-Sterile is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen & Endotoxin.
Sterile E-Beam is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP and PCR Inhibitor.
Packaging is tailored to meet broad requirements. Tubes are packaged with and without caps, caps are attached or unattached, placed in a single bag and double bagged feature for clean room environments is available upon request.
100% virgin polypropylene resin specifically selected for high clarity and biologic applications.
O-ring design, thickness and material selection have been optimized to provide protective features for maximum sealing ability, biologic interaction and temperature capability. The black colored O-ring is made from EPDM.
Automated System Compatible. Whether automate is used for filling, capping or labeling, the product is designed to withstand high torque pressures associated with automation. Product design helps to address common automated issues like: fissure cracks, bowl feeder jam, over/under torqued caps and cross threading.
Volume range of 0.5, 1.5 and 2.0mL.
Tube Color choices are an ultra-high clarity, natural color or amber option which provides ultra violet (UV) protection of 1.22% transmittance between 220 and 500nm.
Standard or Tethered cap, all available in a rainbow of colors. Visit cap product page for additional information.
Knurl tubes feature the ability to lock tube into specialty racks for single-hand operation.
Non knurl tubes ideal for automation and labeling, tubes are plain, removed of any labeling interference.
Skirted or Self Standing tubes can stand upright on their own, no rack required.
Conical tubes requires a rack to support them in the upright position.
Low nucleic acid and protein binding and low enzyme inhibition are features that Resin selection features.
RCF range from 18,000 to 25,000 x g.
Temperature Range -80°C to +95°C. Short-term storage in -80°C, -20°C, dry ice and wet ice. Short-term storage in vapor phase LN2. Suitable for a quick dip flash freeze in LN2.
Water Bath compatible up to +95°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen (ny)
Inkluderer Knurl
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til+95°C. Flydende kvælstof: Kortvarig dampfase og hurtig lynfrysning acceptabelt, anbefales ikke til LN2-opbevaring under vand
Rene krav Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Ikke inkluderet
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Med krave
Maks. RCF 18,000 x g
Produkttype Mikrocentrifugerør
Vis mere Vis mindre
† Underlagt Thermo Fisher Scientifics begrænsede standardgaranti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.