Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16295600 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Assorteret (Sort, Blå, Grøn, Naturlig, Orange, Pink, Rød, Violet, Hvid, Gul)
Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul)
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Rød
Ravgul
Sort
Violet
Produkttype:
Skruehætte med O-ring
Skruelåg med O-ring
Tether skruelåg med O-ring
Sterilitet:
EO steril
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril og PCR-klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5000
Artikelnummer. 16295600
Brand: Thermo Scientific™ 3471TY
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg lækage under krævende forhold med disse mikrocentrifugerørhætter med skruelåg med o-ringe, som er optimeret til sikker korttidsopbevaring ved lave temperaturer.
Forebyg lækage under krævende forhold med Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter har O-ringe for at danne en sikker forsegling. Disse ikke-autoklaverbare skruelåg er optimeret til sikker korttidsopbevaring ved lave temperaturer og fås i en række forskellige farver og tilpasset dine videnskabelige eksperimenter.
Ikke-steril er fri for RNAse/Dnase, humant og muse -DNA, Pyrogen& Endotoksin
Steril E-Beam er fri for RNAse/Dnase, DNA fra mennesker og mus , pyrogen, endotoksin, ATP , PCR-inhibitor
100 % virgin polypropylenharpiks specielt udvalgt til høj klarhed og biologiske
applikationer O-ringsdesign , tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturevne. Den sorte O-ring er lavet af EPDM
Riflede hætter forbedrer grebet, når røret åbnes og
lukkes. Skriveblok med frostet hætte for nem produktmærkning og identifikation.
Farvehætter tilbydes i flere farvemuligheder, ideelle til adskillelse, kodning og sporing af prøver. Ravfarvede hætter, der er ideelle til UV-beskyttelse på 1,22 % transmittans mellem 220 og
500 nm. Tethered caps forbliver fastgjort til prøverøret, men kan rotere fuldstændigt for nemheds skyld - det fastgjorte skruelåg er løsningen, når det er vigtigt at bevare den samme hætte med det samme rør. Ikke-bundne hætter
tilgængelige RCF spænder fra 18.000 til 25.000 xg
Temperaturområde -80 C °til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -20 °C, tøris og våd is. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2 og velegnet til en hurtig dyppeflash-frysning i LN 2
Moment Manuel/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm.
Momentautomatiseret /Robotisk Moment Standard: 1,312 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tether skruelåg med O-ring
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polypropylen, Ethylen Propylen
Farve Gul
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Rene krav Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende nitrogen: Kortvarig dampfase og hurtig Flash Freeze acceptabelt, ikke anbefalet til LN2 nedsænket opbevaring
Sterilitet Ikke steril
Maks. RCF 25,000 x g
Egnet til formålet PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.