Få mere at vide
- Home
- Products
- Rør
- Rørhætter og lukninger
- Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter
-
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter
Artikelnummer. 16295570 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter| Artikelnummer. | Farve | Produkttype | Sterilitet | Egnet til formålet | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16295570 | Grøn | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10695693 | Ravgul | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16255570 | Ravgul | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16265570 | Sort | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16275570 | Sort | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10571303 | Blå | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16285570 | Blå | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10357762 | Grøn | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 13107673 | Neutral | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16265580 | Neutral | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10042102 | Orange | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16225580 | Orange | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16235580 | Pink (Pink) | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16245580 | Pink (Pink) | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10625893 | Rød | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16255580 | Rød | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16215610 | Violet | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16225610 | Violet | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16235610 | Hvid | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16245610 | Hvid | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10002092 | Gul | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16255610 | Gul | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16205580 | Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16215580 | Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16285580 | Ravgul | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16295580 | Ravgul | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16215590 | Sort | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16225590 | Sort | Tether Screw Prop med O-ring | Steril | Steril og PCR klar | - |
| 16205590 | Blå | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16235590 | Blå | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16245590 | Grøn | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16255590 | Grøn | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16275580 | Neutral | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16245600 | Neutral | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16285590 | Orange | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16295590 | Orange | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16205600 | Pink (Pink) | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16215600 | Pink (Pink) | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16225600 | Rød | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16235600 | Rød | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16255600 | Violet | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16265600 | Violet | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16275600 | Hvid | Tether Screw Prop med O-ring | Ikke-steril | PCR-klar | - |
| 16285600 | Hvid | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16295600 | Gul | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16205610 | Gul | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16265590 | Forskellige (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Tether Screw Prop med O-ring | - | PCR-klar | - |
| 16275590 | Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Forebyg lækage under krævende forhold med Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter har O-ringe for at danne en sikker forsegling. Disse ikke-autoklaverbare skruelåg er optimeret til sikker korttidsopbevaring ved lave temperaturer og fås i en række forskellige farver og tilpasset dine videnskabelige eksperimenter.
Endotoxin Sterile E-Beam er fri for RNAse/Dnase, DNA fra mennesker og mus, pyrogen, endotoksin, ATP , PCR-inhibitor
100 % virgin polypropylenharpiks specielt udvalgt til høj klarhed
og biologiske applikationer O-ringsdesign , tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturevne. Den sorte O-ring er lavet af EPDM
Riflede hætter forbedrer grebet, når røret åbnes og
lukkes. Skriveblok med frostet hætte for nem produktmærkning og identifikation.
Farvehætter tilbydes i flere farvemuligheder, ideelle til adskillelse, kodning og sporing af prøver. Ravfarvede hætter, der er ideelle til UV-beskyttelse på 1,22 % transmittans mellem 220 og
500 nm. Tethered caps forbliver fastgjort til prøverøret, men kan rotere fuldstændigt for nemheds skyld - det fastgjorte skruelåg er løsningen, når det er vigtigt at bevare den samme hætte med det samme rør. Ikke-bundne hætter
tilgængelige RCF spænder fra 18.000 til 25.000 xg
Temperaturområde -80 C °til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -20 °C, tøris og våd is. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2 og velegnet til en hurtig dyppeflash-frysning i LN 2
Moment Manuel/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm.
Momentautomatiseret /Robotisk Moment Standard: 1,312 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skruehætte med O-ring |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen, Ethylen Propylen |
| Farve | Grøn |
| Emballage | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. |
| Rene krav | Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen, endotoksin, biobelastning, ATP & PCR-inhibitor |
| Bindende Ejendom | Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning |
| Maks. Moment | Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm |
| Temperaturområde (metrisk) | Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende nitrogen: Kortvarig dampfase og hurtig Flash Freeze acceptabelt, ikke anbefalet til LN2 nedsænket opbevaring |
| Sterilitet | Steril |
| Maks. RCF | 25,000 x g |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |
| Vis mere Vis mindre |
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.