Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Forebyg lækage under krævende forhold med Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter har O-ringe for at danne en sikker forsegling. Disse ikke-autoklaverbare skruelåg er optimeret til sikker korttidsopbevaring ved lave temperaturer og fås i en række forskellige farver og tilpasset dine videnskabelige eksperimenter.
Endotoxin Sterile E-Beam er fri for RNAse/Dnase, DNA fra mennesker og mus, pyrogen, endotoksin, ATP , PCR-inhibitor
100 % virgin polypropylenharpiks specielt udvalgt til høj klarhed
og biologiske applikationer O-ringsdesign , tykkelse og materialevalg er blevet optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningsevne, biologisk interaktion og temperaturevne. Den sorte O-ring er lavet af EPDM
Riflede hætter forbedrer grebet, når røret åbnes og
lukkes. Skriveblok med frostet hætte for nem produktmærkning og identifikation.
Farvehætter tilbydes i flere farvemuligheder, ideelle til adskillelse, kodning og sporing af prøver. Ravfarvede hætter, der er ideelle til UV-beskyttelse på 1,22 % transmittans mellem 220 og
500 nm. Tethered caps forbliver fastgjort til prøverøret, men kan rotere fuldstændigt for nemheds skyld - det fastgjorte skruelåg er løsningen, når det er vigtigt at bevare den samme hætte med det samme rør. Ikke-bundne hætter
tilgængelige RCF spænder fra 18.000 til 25.000 xg
Temperaturområde -80 C °til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -20 °C, tøris og våd is. Korttidsopbevaring i dampfase LN 2 og velegnet til en hurtig dyppeflash-frysning i LN 2
Moment Manuel/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm.
Momentautomatiseret /Robotisk Moment Standard: 1,312 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skruehætte med O-ring |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen, Ethylen Propylen |
| Farve | Sort |
| Emballage | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. |
| Rene krav | Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor |
| Bindende Ejendom | Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning |
| Maks. Moment | Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm |
| Temperaturområde (metrisk) | Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende nitrogen: Kortvarig dampfase og hurtig Flash Freeze acceptabelt, ikke anbefalet til LN2 nedsænket opbevaring |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.