Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter
Artikelnummer. 10571303 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Farve:
Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul)
Blå
Forskellige (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul)
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Orange
Pink (Pink)
Rød
Ravgul
Sort
Violet
Produkttype:
Skruehætte med O-ring
Tether Screw Prop med O-ring
Tether skruelåg med O-ring
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Egnet til formålet:
PCR-klar
Steril og PCR klar
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5000
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Sterilitet Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10571303 Blå Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
10695693 Ravgul Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16255570 Ravgul Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16265570 Sort Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16275570 Sort Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16285570 Blå Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
10357762 Grøn Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16295570 Grøn Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
13107673 Neutral Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16265580 Neutral Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
10042102 Orange Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16225580 Orange Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16235580 Pink (Pink) Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16245580 Pink (Pink) Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar Pakke med 5000
10625893 Rød Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16255580 Rød Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16215610 Violet Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16225610 Violet Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16235610 Hvid Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16245610 Hvid Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
10002092 Gul Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16255610 Gul Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar Pakke med 5000
16205580 Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) Skruehætte med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16215580 Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) Skruehætte med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16285580 Ravgul Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16295580 Ravgul Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16215590 Sort Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16225590 Sort Tether Screw Prop med O-ring Steril Steril og PCR klar -
16205590 Blå Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16235590 Blå Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16245590 Grøn Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16255590 Grøn Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16275580 Neutral Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16245600 Neutral Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16285590 Orange Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16295590 Orange Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16205600 Pink (Pink) Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16215600 Pink (Pink) Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16225600 Rød Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar Pakke med 5000
16235600 Rød Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16255600 Violet Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16265600 Violet Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16275600 Hvid Tether Screw Prop med O-ring Ikke-steril PCR-klar -
16285600 Hvid Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16295600 Gul Tether skruelåg med O-ring Ikke steril PCR-klar -
16205610 Gul Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
16265590 Forskellige (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) Tether Screw Prop med O-ring - PCR-klar -
16275590 Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) Tether skruelåg med O-ring Steril Steril& PCR-klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Artikelnummer. 10571303 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3471B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 DKK
    3573.67 DKK / Pakke med 5000
    Spare 166.33 DKK
    4% Slukket
På lager
Forebyg lækage under krævende forhold med disse mikrocentrifugerørhætter med skruelåg med o-ringe, som er optimeret til sikker korttidsopbevaring ved lave temperaturer.
Forebyg lækage under krævende forhold med Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter har O-ringe for at danne en sikker forsegling. Disse ikke-autoklaverbare skruelåg er optimeret til sikker korttidsopbevaring ved lave temperaturer og fås i en række forskellige farver og tilpasset dine videnskabelige eksperimenter.
Non-sterile er fri for Rnase/Dnase,   menneske- og muse-DNA , Pyrogen-endotoksin &.
Steril E-Beam er fri for RNA/DNA,   menneskeligt og muse-DNA , pyrogen, endotoksin, ATP PCR-hæmmer.
100% jomfruelig polypropylenharpiks er specifikt udvalgt til høj klarhed og biologiske anvendelser.
O-ringdesign, tykkelse og materialevalg er optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningskapacitet, biologisk interaktion og temperaturkapacitet. Den sorte O-ring er lavet af EPDM.
Riflede hætter forbedrer grebet ved åbning og lukning af røret.
Frostet hætte-skriveblok til nem produktmærkning og identifikation.
Farvekapsler tilbydes i flere farvevarianter, ideelle til adskillelse, kodning og sporing af prøver. Ravfarvede hætter ideelle for UV-beskyttelse med 1,22% transmittance mellem 220 og 500 nm.
Forbundne kondensatorer forbliver fastgjort til prøverøret, men kan rotere helt for nemheds — skyld; den fastgjorte skruehætte er løsningen, når det er vigtigt at bevare den samme kapsel med samme rør. Ikke-fastgjorte kondensatorer tilgængelige.
RCF varierer fra 18.000 til 25.000 x g.
Temperaturområde -80 °C til +95 °C. Korttidsopbevaring i        -80 °C, -20 °C, tøris og vådis. Korttidsopbevaring i dampfase LN2 og egnet til en hurtig hurtig nedkøling i LN2.
Moment: Manuelt/håndmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm.
Automat/robotisk momentstandard: 1,312 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruehætte med O-ring
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polypropylen, Ethylen Propylen
Farve Blå
Emballage 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose.
Rene krav Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor
Bindende Ejendom Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning
Maks. Moment Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm
Temperaturområde (metrisk) Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende nitrogen: Kortvarig dampfase og hurtig Flash Freeze acceptabelt, ikke anbefalet til LN2 nedsænket opbevaring
Sterilitet Ikke steril
Maks. RCF 25,000 x g
Egnet til formålet PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.