Få mere at vide
- Home
- Products
- Rør
- Rørhætter og lukninger
- Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter
-
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter
Artikelnummer. 10357762 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter| Product Code. | Farve | Produkttype | Sterilitet | Egnet til formålet | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10357762 | Grøn | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10695693 | Ravgul | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16255570 | Ravgul | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16265570 | Sort | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16275570 | Sort | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10571303 | Blå | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16285570 | Blå | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16295570 | Grøn | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 13107673 | Neutral | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16265580 | Neutral | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10042102 | Orange | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16225580 | Orange | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16235580 | Pink (Pink) | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16245580 | Pink (Pink) | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 10625893 | Rød | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16255580 | Rød | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16215610 | Violet | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16225610 | Violet | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16235610 | Hvid | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16245610 | Hvid | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 10002092 | Gul | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16255610 | Gul | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16205580 | Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Skruehætte med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16215580 | Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Skruehætte med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16285580 | Ravgul | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16295580 | Ravgul | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16215590 | Sort | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16225590 | Sort | Tether Screw Prop med O-ring | Steril | Steril og PCR klar | - |
| 16205590 | Blå | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16235590 | Blå | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16245590 | Grøn | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16255590 | Grøn | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16275580 | Neutral | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16245600 | Neutral | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16285590 | Orange | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16295590 | Orange | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16205600 | Pink (Pink) | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16215600 | Pink (Pink) | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16225600 | Rød | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | Pakke med 5000 |
| 16235600 | Rød | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16255600 | Violet | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16265600 | Violet | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16275600 | Hvid | Tether Screw Prop med O-ring | Ikke-steril | PCR-klar | - |
| 16285600 | Hvid | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16295600 | Gul | Tether skruelåg med O-ring | Ikke steril | PCR-klar | - |
| 16205610 | Gul | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16265590 | Forskellige (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Tether Screw Prop med O-ring | - | PCR-klar | - |
| 16275590 | Assorteret (sort, blå, grøn, naturlig, orange, pink, rød, violet, hvid, gul) | Tether skruelåg med O-ring | Steril | Steril& PCR-klar | - |
-
3740.00 DKK
3573.67 DKK / Pakke med 5000
Spare 166.33 DKK
4% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Description
Forebyg lækage under krævende forhold med Thermo Scientific™ Skruelåg Mikrocentrifugerørhætter har O-ringe for at danne en sikker forsegling. Disse ikke-autoklaverbare skruelåg er optimeret til sikker korttidsopbevaring ved lave temperaturer og fås i en række forskellige farver og tilpasset dine videnskabelige eksperimenter.
Non-sterile er fri for Rnase/Dnase, menneske- og muse-DNA , Pyrogen-endotoksin &.
Steril E-Beam er fri for RNA/DNA, menneskeligt og muse-DNA , pyrogen, endotoksin, ATP PCR-hæmmer.
100% jomfruelig polypropylenharpiks er specifikt udvalgt til høj klarhed og biologiske anvendelser.
O-ringdesign, tykkelse og materialevalg er optimeret for at give beskyttende egenskaber for maksimal tætningskapacitet, biologisk interaktion og temperaturkapacitet. Den sorte O-ring er lavet af EPDM.
Riflede hætter forbedrer grebet ved åbning og lukning af røret.
Frostet hætte-skriveblok til nem produktmærkning og identifikation.
Farvekapsler tilbydes i flere farvevarianter, ideelle til adskillelse, kodning og sporing af prøver. Ravfarvede hætter ideelle for UV-beskyttelse med 1,22% transmittance mellem 220 og 500 nm.
Forbundne kondensatorer forbliver fastgjort til prøverøret, men kan rotere helt for nemheds — skyld; den fastgjorte skruehætte er løsningen, når det er vigtigt at bevare den samme kapsel med samme rør. Ikke-fastgjorte kondensatorer tilgængelige.
RCF varierer fra 18.000 til 25.000 x g.
Temperaturområde -80 °C til +95 °C. Korttidsopbevaring i -80 °C, -20 °C, tøris og vådis. Korttidsopbevaring i dampfase LN2 og egnet til en hurtig hurtig nedkøling i LN2.
Moment: Manuelt/håndmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm.
Automat/robotisk momentstandard: 1,312 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Skruehætte med O-ring |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen, Ethylen Propylen |
| Farve | Grøn |
| Emballage | 500 x pk, 10 pk x cs, 5.000 x cs. Pakket enkeltvis. ZipLock-pose. |
| Rene krav | Ikke-steril Fri for: Rnase/Dnase, humant og muse-DNA, pyrogen og endotoksin, ATP, PCR-inhibitor |
| Bindende Ejendom | Lav nukleinsyre- og proteinbinding og lav enzymhæmning |
| Maks. Moment | Manuelt/hånddrejningsmoment: Standard: 0,125 lbsf.in til 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm til 28,24 Ncm. Automatiseret/standard for robotmoment: 1.312 lbsf.in til 2.5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm til 28,24 Ncm |
| Temperaturområde (metrisk) | Kølelager: -80° til +95 °C. Flydende nitrogen: Kortvarig dampfase og hurtig Flash Freeze acceptabelt, ikke anbefalet til LN2 nedsænket opbevaring |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Maks. RCF | 25,000 x g |
| Egnet til formålet | PCR-klar |
| Show More Show Less |
Mikroreagensglas og hætter med skruelåg anbefales ikke til autoklavering. Sterile muligheder tilgængelige.
Ikke beregnet til at nedsænke og opbevare i flydende fase LN 2.