Få mere at vide
SI Analytics™ Skruelåg
Artikelnummer. 10468952 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
100 ml prøveflaske
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
10468952 100 ml prøveflaske
1 options
Artikelnummer. 10468952 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285420885
Forventet forsendelse: 01-12-2026
SI Analytics™ Skruelåg er en reservedel til en 100mL prøveflaske og har en gevindstørrelse på GL 45.
  • Hætte med GL 45 gevindstørrelse
  • Reservelåg til 100 ml prøveflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruelåg GL 45
Til brug med (udstyr) VZ 7081
Til brug med (applikation) 100 ml prøveflaske