Få mere at vide
Gosselin™ Skruelågsdykkere med aftageligt håndtag
Beskrivelse
- Polypropylen blå beholdere
- Aftageligt håndtag
- Stødsikker
- Pakket individuelt i manipulationssikre enkelt lynlåsposer
- Sporbarhedsoplysninger på hver pose
- Steril SAL 10 -3
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 43 mm |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 290 mm inklusiv beholder |