Få mere at vide
Gosselin™ Skruelågsdykkere med aftageligt håndtag
Artikelnummer. 15488794
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
125 ml
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15488794 40 ml Pakke med 250
15498794 125 ml Pakke med 100
15408804 180 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488794 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TAT30C01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00 DKK
    1807.34 DKK / Pakke med 250
    Spare 1617.66 DKK
    47% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Dyp med selvtillid. Gosselin™ Skruelågsdykkere med aftageligt håndtag forhindrer spild med skruelåg og aftageligt skaft.
  • Polypropylen blå beholdere
  • Aftageligt håndtag
  • Stødsikker
  • Pakket individuelt i manipulationssikre enkelt lynlåsposer
  • Sporbarhedsoplysninger på hver pose
  • Steril SAL 10 -3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Sterilitet Steril
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 43 mm
Højde (metrisk) 80 mm
Længde (metrisk) håndtag 290 mm inklusiv beholder