Få mere at vide
DWK Life Sciences Skruelåg, til kulturrør, med tætning
Artikelnummer. p-7189365 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Lukkestørrelse:
GL14
GL18
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10521275
Brand: DWK Life Sciences 299901307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne skruelåg bruges til at lukke dyrkningsrør med gevind (gevind ikke iht. DIN).
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
  • Dyrkning, opbevaring og transport af mikroorganismer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukkestørrelse GL18
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen, TPE
Til brug med (applikation) Vækst af mikroorganismer; Opbevaring og transport af små mængder væske; Arbejde med cellekulturmedier under sterile forhold i biosikkerhedsskabe og rene emhætter
Mængde 100/Pk.