Beskrivelse
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
- Dyrkning, opbevaring og transport af mikroorganismer
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | GL14 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen, TPE |
| Til brug med (applikation) | Vækst af mikroorganismer; Opbevaring og transport af små mængder væske; Arbejde med cellekulturmedier under sterile forhold i biosikkerhedsskabe og rene emhætter |
| Mængde | 100/Pk. |