Få mere at vide
KARTELL Beholder med skruelåg
Artikelnummer. p-200004184
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
Artikelnummer. 16287731
Brand: KARTELL 0555000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skruelågsbeholderen har en bred mund og leveres med et skruelåg, ideel til prøveopsamling.
  • Prøvebeholder.
  • Polyethylen hætte, som garanterer den perfekte tæthed med fræset kant, der tillader en sikker og nem åbning/lukning.
  • Uden etiket.
  • Fremragende høj- og lavtemperaturbestandighed og kemiske midler.
  • Latex fri.
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Egnet til formålet Certificeret kvalitet