Få mere at vide
KARTELL Beholder med skruelåg
Beskrivelse
- Prøvebeholder.
- Polyethylen hætte, som garanterer den perfekte tæthed med fræset kant, der tillader en sikker og nem åbning/lukning.
- Uden etiket.
- Fremragende høj- og lavtemperaturbestandighed og kemiske midler.
- Latex fri.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvekrukke |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |