Få mere at vide
KARTELL Beholder med skruelåg
Artikelnummer. 16287731
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16287731 30 ml
16410124 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16287731 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 0555000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 DKK
    1003.46 DKK / Pakke med 600
    Spare 121.54 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruelågsbeholderen har en bred mund og leveres med et skruelåg, ideel til prøveopsamling.
  • Prøvebeholder.
  • Polyethylen hætte, som garanterer den perfekte tæthed med fræset kant, der tillader en sikker og nem åbning/lukning.
  • Uden etiket.
  • Fremragende høj- og lavtemperaturbestandighed og kemiske midler.
  • Latex fri.
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Egnet til formålet Certificeret kvalitet