Få mere at vide
DWK Life Sciences Skruelåg lukket, med tætning til sikkerhedsstandard jordstik
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Med lukkede skruelåg, enheder lavet af DURAN™ sikkerhedsslibning kan lukkes sikkert efter brug. Den PTFE-coatede silikoneforsegling giver maksimal kemikalieresistens.
- Sikker lukning af sikkerhedsjordforbindelserne forhindrer utilsigtet åbning af jordforbindelsen
- PTFE-belagt silikonepakning for maksimal kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Velegnet til tætningssikkerhedsslibning |
| Ledstørrelse | NS 14/23 |