Få mere at vide
DWK Life Sciences Skruehætte med åbning, til sikkerhedsstandard jordstik
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Det åbne skruelåg fastgør pålideligt kernen af DURAN™ sikkerhedssnit i ærmet. Når skrueforbindelsen åbnes, adskilles jordforbindelserne automatisk fra hinanden.
- Pålidelig fiksering af DURAN™ sikkerhedssektioner i hinanden (kerne og ærme)
- Når skrueforbindelsen åbnes, adskilles jordforbindelserne automatisk fra hinanden
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Velegnet til fastgørelse DURAN sikkerhedsslibning |
| Ledstørrelse | NS 45/40 |