Få mere at vide
Ohaus™ Skruelåg, 250 ml stativadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out-rotorer
Artikelnummer. 15876732 Shop alle Ohaus produkter
:
Til brug med 250 mL Rack Adapter til Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out rotorer, O-ringe
Artikelnummer. 15876732
Brand: Ohaus™ 30314901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forsegler centrifugespanden sikkert og beskytter centrifugen mod potentielt spild.
  • Velegnet til brug med 250 mL Rack Adapter til Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out-rotorer
  • Kræver 250 mL O-ringe med spandhætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 250 mL Rack Adapter til Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out rotorer, O-ringe
Oversigt Skruelåg, stativ med 250ml Rotor, 2/pk