Få mere at vide
DWK Life Sciences Skruelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Farve:
Blue
Hvid
Sort
Lukkestørrelse:
ND13
ND8
ND9
Type:
Åbn Top Cap
Open Top Cap
Septum:
Gummi/PTFE
Klar silikone/hvid PTFE
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Silicone/PTFE, Forspaltet
PTFE/Silicone/PTFE, Pre-slit
Silikone/PTFE
Silikone/PTFE, forspaltet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Pakket i PE-poser med lynlås med afrivningsfoliestrimmel for at sikre manipulationsbevis og genlukkelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Rød/Hvid/Rød |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 8 mm |
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.4 mm |
| Materiale | Rød PTFE, hvid silikone, rød PTFE, Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | PTFE/Silicone/PTFE |
| Til brug med (applikation) | Højtydende væskekromatografi (HPLC) |
| Hårdhed | 45± 5 kyst A |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |