Få mere at vide
Ohaus™ Skruelåg, 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out-rotorer
Artikelnummer. 15886692 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
:
Til brug med 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotorer, O-ringe
Artikelnummer.
15886692 Til brug med 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotorer, O-ringe
1 options
Artikelnummer. 15886692 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30314862
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegler centrifugespanden sikkert og beskytter centrifugen mod potentielt spild.
  • Velegnet til brug med 100 mL spande til R-S4x100/5MIS Swing Out-rotorer
  • Kræver 100 mL O-ringe med spandhætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 100 ml spand, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotorer, O-ringe
Oversigt Skruelåg, 100ml spand, plomberbar, 2/pk