Få mere at vide
Roetzmeier™ 1.5 in. Screw Cap with Pressure Control Valve
Artikelnummer. 10647862
Encompass
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10647862 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 10647862 Leverandør Roetzmeier™ Leverandørnr. K150
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Screw cap designed for safe storage of flammable liquids.
  • Screw cap
  • Made of stainless steel 304
  • Gaskets made of PTFE
  • Includes pressure control valve
  • Can be used with all Roetzmeier™ Safety Canisters and 10 L/25 L Barrels
  • For maximum safety for you and your solvents
Tekniske data
Lukning inkluderet Yes
Lukketype Screw Cap
Til brug med (udstyr) Safety Canisters and 10D, 10DI, 10K, 25K
Materiale Rustfrit stål
Maks. Temperatur (metrisk) 200°C
Form Round
Vægt (engelsk) 0.4 lb.
Vægt (metrisk) 0.182 Kg