Få mere at vide
Fisherbrand™ Screen
Artikelnummer. p-8013166
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand GD-5040 Geltørrersystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10589391
Brand: Fisherbrand™ VGDSSS
Accessory for use with vacuum gel dryers
  • Acts in conjunction with cast-aluminum base
  • Serve as porous gel support
  • Uniformly distributesthe heat and vacuum
  • Prevent gel cracking during drying
  • Pore size of stainless steel sheet: 1mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fisherbrand GD-5040 Geltørrersystem
Type Screen