Få mere at vide
BOLA Skrabere
Artikelnummer. 10610372
Skift visning
Bredde (metrisk):
50 mm
90 mm
120 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
10610372 90 mm
10309381 50 mm
10013551 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10610372 Leverandør BOLA Leverandørnr. H91606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2583.00 DKK
    2125.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 457.53 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Skrabere PTFE, solide
  • Skrabere lavet af PTFE med tilspidset ende.
  • Ideel håndtering på grund af det store håndtag og brede klinge.
  • Universel kemisk resistens.
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 90 mm