Få mere at vide
BOLA Skrabere
Artikelnummer. 10309381
Skift visning
Bredde (metrisk):
50 mm
90 mm
120 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
10309381 50 mm
10610372 90 mm
10013551 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10309381 Leverandør BOLA Leverandørnr. H91602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1223.25 DKK
    993.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 229.50 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skrabere PTFE, solide
  • Skrabere lavet af PTFE med tilspidset ende.
  • Ideel håndtering på grund af det store håndtag og brede klinge.
  • Universel kemisk resistens.
Tekniske data
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 160 mm
Bredde (metrisk) 50 mm