Få mere at vide
BOLA Scrapers
Artikelnummer. 10013551
Bredde (metrisk):
50 mm
90 mm
120 mm
Artikelnummer. 10013551
Brand: BOLA H91608
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Scrapers PTFE, solid
  • Scrapers made of PTFE with tapered end.
  • Ideal handling due to big handle and wide blade.
  • Universal chemical resistance.
Tekniske data
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 120 mm