Få mere at vide
Sampling Systems Skraber forlængerstang
Artikelnummer. 30040269 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål (316L)
Artikelnummer. Materiale
30040269 Rustfrit stål (316L)
1 options
Artikelnummer. 30040269 Leverandør Sampling Systems Leverandørnr. A1171000
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Vores forlængerstang kan bruges til at udvide rækkevidden af vores sterile skrabere
  • 1 m forlængerstang
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Fantastisk til adgang til svært tilgængelige områder
  • Hurtig levering
  • Tilgængelig fra lager
Tekniske data
Produkttype Forlængelsesstang
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Materiale Rustfrit stål (316L)