Beskrivelse
Konstruktion
Vise
Designfunktioner
Operation
Meddelelse
Drawshield
- ABS-hus, gryde i rustfrit stål, udskifteligt dæksel til brug
Vise
- Fuldfarve Touchscreen WQVGA grafisk LCD (4,3 tommer diagonal), QWERTY-tastatur og numerisk tastatur til hurtig indtastning GLP og GMP data og andre applikationsdata
- Stor, elastisk skærm giver mulighed for ubesværet betjening gennem dens informative ikondrevne menustruktur, der guider brugeren gennem hvert trin i vejeapplikationen
Designfunktioner
- Hurtig stabiliseringstid så hurtigt som et sekund øger produktiviteten
- Op-front niveau indikator
- Integreret overordnet overbelastningsbeskyttelsessystem beskytter balancen i barske og krævende miljøer
- Underbelastningsindikatorer
- Indikator for lavt batteri og automatisk sluk
- Stabilitetsindikator
- Kalibrering: brugervalgbar ekstern spændvidde eller linearitetskalibrering/digital med ekstern vægt
- Pladsbesparende, slankt design til stabelbar opbevaring
- Integreret sikkerhedsslot forhindrer tyveri
- Integreret vægt under krogen til vejning under balance
- Aftagelig vejeplatform i rustfrit stål
- Gem-til-USB-funktion
- Menulåskontakt for at låse balancen i en specifik konfiguration
- Integreret transport/opbevaringslås
- Ni driftssprog (engelsk, spansk, tysk, italiensk, fransk, polsk, ungarsk, tjekkisk og tyrkisk) for forenklet vejning
Operation
- AC Adapter (medfølger), batterier (medfølger ikke)
Meddelelse
- Valgfri RS232, USB vært, USB enhed, Bluetooth eller Ethernet
Drawshield
- Designet med et topdæksel, der er let at fjerne
- Beskytter prøven mod ydre påvirkninger, øger hastigheden og repeterbarheden af målinger
- Vejning : Bestemmer vægten af emner på panden i den valgte måleenhed.
- Procent vejning : Måler vægten af en prøve vist som en procentdel af en forudbestemt referencevægt.
- Deletælling : Tæller antallet af stykker på panden ved hjælp af en ensartet vægt.
- Tjek vejning : Sammenligner vægten af en prøve med målgrænser.
- Dynamisk/dyrevejning : Vejer en ustabil prøvebelastning og tager et gennemsnit af vægte over en periode.
- Totalisering : Måler den kumulerede vægt af flere varer og den kumulerede total kan overstige balancekapaciteten.
- Densitetsbestemmelse : Bestemmer densiteten af faste stoffer eller væsker. Med den integrerede vægt under krogen er det muligt at udføre vægtfyldetests for genstande, der ikke let kan placeres på vejepanden.
- Display Hold : Holder manuelt den sidste stabile vægt eller den første højeste stabile vejeværdi på displayet.
- Molevejning : Måler vægten af en prøve og beregner den automatisk til Moles.
Certificeringer
OIML F2 eller ASTM Klasse 4
Overholdelse
- Produktsikkerhed: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr. 61010-1
- Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klasse B
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OIML F2 eller ASTM Klasse 4 |
| Tilslutningstype | Valgfri RS-232, USB vært, USB enhed, Bluetooth eller |
| Volumen | 8.2 kg |
| Læsbarhed | 1 g |
| Format | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
| Til brug med (applikation) | Generel vejning, laboratorie, industrimiljø |
| Inkluderer | Uden trækskærm |
| Linearitet | 1 g |
| Materiale | ABS plast, rustfrit stål |
| Model- | STX8200 |
| Vis mere |