Få mere at vide
OHAUS™ Scout™ STX bærbare præcisionsvægte
Artikelnummer. 15539621 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Læsbarhed:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Model-:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Stabiliseringstid:
1 sek.
1,5 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Model- Stabiliseringstid Pakningsstørrelse
15539621 2.2 kg 0.1 g STX2201 1 sek. Hver
15519621 420 g 0.1 g STX421 1 sek. Hver
15529621 620 g 0.1 g STX621 1 sek. Hver
15549611 120 g 0.001 g STX123 1,5 sek. Hver
15559611 220 g 0.001 g STX223 1,5 sek. Hver
15569611 220 g 0.01 g STX222 1 sek. Hver
15589611 620 g 0.01 g STX622 1 sek. Hver
15579611 420 g 0.01 g STX422 1 sek. Hver
15599611 1200 g 0.01 g STX1202 1,5 sek. Hver
15509621 2.2 kg 0.01 g STX2202 1,5 sek. Hver
15549621 6.2 kg 0.1 g STX6201 1 sek. Hver
15559621 8.2 kg 1 g STX8200 1 sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15539621 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30253067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.00 DKK
    4065.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 1534.08 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Hurtig vejehastighed og høj opløsning leverer gentagelige og pålidelige resultater og sætter derved nye standarder inden for laboratorie- og industriel vejning. OHAUS Scout STX Precision Portable Balances tilbyder hurtig og effektiv navigation med den informative farveberøringsskærm. Den tilbyder flere indbyggede applikationstilstande, hvilket gør selv de mest komplekse vejeopgaver nemme at udføre.
Konstruktion
  • ABS-hus, gryde i rustfrit stål, udskifteligt dæksel til brug
Vise
  • Fuldfarve Touchscreen WQVGA grafisk LCD (4,3 tommer diagonal), QWERTY-tastatur og numerisk tastatur til hurtig indtastning GLP og GMP data og andre applikationsdata
  • Stor, elastisk skærm giver mulighed for ubesværet betjening gennem dens informative ikondrevne menustruktur, der guider brugeren gennem hvert trin i vejeapplikationen
Designfunktioner
  • Hurtig stabiliseringstid så hurtigt som et sekund øger produktiviteten
  • Op-front niveau indikator
  • Integreret overordnet overbelastningsbeskyttelsessystem beskytter balancen i barske og krævende miljøer
  • Underbelastningsindikatorer
  • Indikator for lavt batteri og automatisk sluk
  • Stabilitetsindikator
  • Kalibrering: brugervalgbar ekstern spændvidde eller linearitetskalibrering/digital med ekstern vægt
  • Pladsbesparende, slankt design til stabelbar opbevaring
  • Integreret sikkerhedsslot forhindrer tyveri
  • Integreret vægt under krogen til vejning under balance
  • Aftagelig vejeplatform i rustfrit stål
  • Gem-til-USB-funktion
  • Menulåskontakt for at låse balancen i en specifik konfiguration
  • Integreret transport/opbevaringslås
  • Ni driftssprog (engelsk, spansk, tysk, italiensk, fransk, polsk, ungarsk, tjekkisk og tyrkisk) for forenklet vejning
Operation
  • AC Adapter (medfølger), batterier (medfølger ikke)
Meddelelse
  • Valgfri RS232, USB vært, USB enhed, Bluetooth eller Ethernet
Drawshield
  • Designet med et topdæksel, der er let at fjerne
  • Beskytter prøven mod ydre påvirkninger, øger hastigheden og repeterbarheden af målinger
Applikationer
  • Vejning : Bestemmer vægten af emner på panden i den valgte måleenhed.
  • Procent vejning : Måler vægten af en prøve vist som en procentdel af en forudbestemt referencevægt.
  • Deletælling : Tæller antallet af stykker på panden ved hjælp af en ensartet vægt.
  • Tjek vejning : Sammenligner vægten af en prøve med målgrænser.
  • Dynamisk/dyrevejning : Vejer en ustabil prøvebelastning og tager et gennemsnit af vægte over en periode.
  • Totalisering : Måler den kumulerede vægt af flere varer og den kumulerede total kan overstige balancekapaciteten.
  • Densitetsbestemmelse : Bestemmer densiteten af faste stoffer eller væsker. Med den integrerede vægt under krogen er det muligt at udføre vægtfyldetests for genstande, der ikke let kan placeres på vejepanden.
  • Display Hold : Holder manuelt den sidste stabile vægt eller den første højeste stabile vejeværdi på displayet.
  • Molevejning : Måler vægten af en prøve og beregner den automatisk til Moles.
Certificeringer
OIML F2 eller ASTM Klasse 4
Overholdelse
  • Produktsikkerhed: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr. 61010-1
  • Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OIML F2 eller ASTM Klasse 4
Tilslutningstype Valgfri RS-232, USB vært, USB enhed, Bluetooth eller
Volumen 2.2 kg
Læsbarhed 0.1 g
Format mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Til brug med (applikation) Generel vejning, laboratorie, industrimiljø
Inkluderer Uden trækskærm
Linearitet 0.1 g
Materiale ABS plast, rustfrit stål
Model- STX2201
Pan form Rektangulær
Gentagelighed 0.1 g
Stabiliseringstid 1 sek.
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Test belastning 2000 g, M1
Type Præcisions bærbar balance
Vejetilstande Vejning, deletælling, procentvejning, kontrol
Dimensioner (D x B x H) 22.4 x 20.2 x 5.4 cm
Bredde (metrisk) panorering 170 mm
Dybde (metrisk) panorering 140 mm
Vægt (metrisk) 1 kg
Elektriske krav AC adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (medfølger ikke