Få mere at vide
OHAUS™ Scout™ SKX bærbare præcisionsvægte
Artikelnummer. 15569631 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Læsbarhed:
0.01 g
0.1 g
1 g
Model-:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Stabiliseringstid:
1 sek.
1,5 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15569631
Brand: OHAUS™ 30253080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig vejehastighed og høj opløsning leverer gentagelige og pålidelige resultater. OHAUS Scout SKX Precision bærbare vægte er ideelle til krævende klasseværelsesapplikationer.
Konstruktion
  • ABS hus
  • Højstyrke gryde i rustfrit stål og en slagfast plastik grydestøtte
  • Udskifteligt betræk i brug
Vise
  • Stor lys baggrundsbelyst LCD: 6-cifret 7-segment med hvid LED-baggrundsbelysning
  • Øger læsbarheden i svage lysforhold og gør det nemmere at se resultater fra et skrivebord eller en laboratoriebænk
Designfunktioner
  • Hurtig stabiliseringstid så hurtigt som et sek. øger effektiviteten i dit klasseværelse
  • Betjening med fire knapper
  • Integreret overordnet overbelastningsbeskyttelsessystem beskytter balancen i krævende klasseværelsesmiljøer
  • Pladsbesparende design giver mulighed for stabelbar opbevaring
  • Kalibrering: Brugervalgbar ekstern spændvidde eller linearitetskalibrering/digital med ekstern vægt
  • Integreret transportlås beskytter vejecellen mod beskadigelse under stabling af opbevaring og transport
  • Menulåskontakt for at låse balancen i en specifik konfiguration
  • Integreret sikkerhedsslot forhindrer tyveri
  • Integreret vægt under krogen til vejning under balance
  • Aftagelig vejeplatform i rustfrit stål
  • Stabilitetsindikator
  • Underbelastningsindikatorer
  • Indikator for lavt batteri
  • Automatisk sluk
Operation
  • AC Adapter (medfølger), batterier (medfølger ikke)
Meddelelse
  • Flere tilslutningsmuligheder til datalogning og kommunikation
  • Valgfri RS232, USB vært, USB enhed, Bluetooth &handel; eller Ethernet
Drawshield
  • Let at fjerne topdækslet
  • Fungerer som vindbeskyttelsesring, der holder vejeoverfladen stabil i barske miljøer, samtidig med at vejehastigheden opretholdes
Applikationer
  • Vejning : Bestemmer vægten af emner på panden i den valgte måleenhed.
  • Densitetsbestemmelse : Bestemmer densiteten af faste stoffer eller væsker. Med den integrerede vægt under krogen er det muligt at udføre vægtfyldetests for genstande, der ikke let kan placeres på vejepanden.
  • Molevejning : Måler vægten af en prøve og beregner den automatisk til Moles.
Certificeringer
OIML F2 eller ASTM Klasse 4
Overholdelse
  • Produktsikkerhed: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr. 61010-1
  • Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OIML F2 eller ASTM Klasse 4
Tilslutningstype RS-232, USB Vært, USB Enhed, Ethernet eller Bluetooth
Volumen 8.2 kg
Læsbarhed 1 g
Format g, kg, N, oz, lb, lb:oz
Til brug med (applikation) Generel vejning, klasseværelse
Linearitet 1 g
Materiale ABS plast, rustfrit stål
Model- SKX8200
Pan form Rektangulær
Gentagelighed 1 g
Stabiliseringstid 1 sek.
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Test belastning 8000 g, M1
Type Præcisions bærbar balance
Vejetilstande Vejning, Densitetsbestemmelse, Muldvarpevejning
Dimensioner (D x B x H) 22.4 x 20.2 x 5.4 cm
Bredde (metrisk) panorering 170 mm
Dybde (metrisk) panorering 140 mm
Vægt (metrisk) 1 kg
Elektriske krav AC adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (medfølger ikke