Beskrivelse
Konstruktion
Vise
Designfunktioner
Operation
Drawshield
Applikationer
- ABS hus
- Højstyrke gryde i rustfrit stål og en slagfast plastik grydestøtte
- Udskifteligt betræk i brug
Vise
- Stor lys baggrundsbelyst LCD: 6-cifret 7-segment med hvid LED-baggrundsbelysning
- Øger læsbarheden i svage lysforhold og gør det nemmere at se resultater fra et skrivebord eller en laboratoriebænk
Designfunktioner
- Hurtig stabiliseringstid så hurtigt som et sek. øger effektiviteten i dit klasseværelse
- Betjening med fire knapper
- Integreret overordnet overbelastningsbeskyttelsessystem beskytter balancen i krævende klasseværelsesmiljøer
- Pladsbesparende design giver mulighed for stabelbar opbevaring
- Kalibrering: Brugervalgbar ekstern spændvidde eller linearitetskalibrering/digital med ekstern vægt
- Integreret transportlås beskytter vejecellen mod beskadigelse under stabling af opbevaring og transport
- Menulåskontakt for at låse balancen i en specifik konfiguration
- Integreret sikkerhedsslot forhindrer tyveri
- Integreret vægt under krogen til vejning under balance
- Aftagelig vejeplatform i rustfrit stål
- Stabilitetsindikator
- Underbelastningsindikatorer
- Indikator for lavt batteri
- Automatisk sluk
Operation
- AC Adapter (medfølger), batterier (medfølger ikke)
- Flere tilslutningsmuligheder til datalogning og kommunikation
- Valgfri RS232, USB vært, USB enhed, Bluetooth &handel; eller Ethernet
Drawshield
- Let at fjerne topdækslet
- Fungerer som vindbeskyttelsesring, der holder vejeoverfladen stabil i barske miljøer, samtidig med at vejehastigheden opretholdes
Applikationer
- Vejning : Bestemmer vægten af emner på panden i den valgte måleenhed.
- Densitetsbestemmelse : Bestemmer densiteten af faste stoffer eller væsker. Med den integrerede vægt under krogen er det muligt at udføre vægtfyldetests for genstande, der ikke let kan placeres på vejepanden.
- Molevejning : Måler vægten af en prøve og beregner den automatisk til Moles.
Certificeringer
OIML F2 eller ASTM Klasse 4
Overholdelse
- Produktsikkerhed: IEC/EN 61010-1; UL Std. nr. 61010-1
- Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC/EN 61326-1 Klasse B
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OIML F2 eller ASTM Klasse 4 |
| Tilslutningstype | RS-232, USB Vært, USB Enhed, Ethernet eller Bluetooth |
| Volumen | 1200 g |
| Læsbarhed | 0.01 g |
| Format | g, kg, N, oz, lb, lb:oz |
| Til brug med (applikation) | Generel vejning, klasseværelse |
| Linearitet | 0.03 g |
| Materiale | ABS plast, rustfrit stål |
| Model- | SKX1202 |
| Pan form | Rektangulær |
| Vis mere |