Få mere at vide
Ohaus™ Scout™ SKX bærbar klassevægt
Artikelnummer. 15569621 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
120 g
Artikelnummer.
15569621 120 g
1 options
Artikelnummer. 15569621 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30253070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til undervisningsapplikationer og med en stor baggrundsbelyst LCD og uddannelsessoftware.
  • Overlegen overbelastningsbeskyttelse og praktisk stabelbart design til praktisk opbevaring.
  • Forbedret funktionalitet med lys baggrundsbelyst LCD og 4-knappers betjening.
  • Flere tilgængelige tilslutningsmuligheder til datalogning og kommunikation.
  • Gearet til klasseværelsesbrug med uddannelsesspecifikke softwareapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232 (tilgængelig som tilbehør)USB-vært (tilgængelig som tilbehør)USB-enhed (tilgængelig som tilbehør)Ethernet (tilgængelig som tilbehør)Bluetooth (tilgængelig som tilbehør)
Oversigt Elektronisk vægt, SKX123 EU
Volumen 120 g
Læsbarhed 0.001000 g
Inkluderer AC-adapter
Linearitet 0.003000 g
Materiale ABS-hus, gryde i rustfrit stål
Model- SKX123
Gentagelighed 0.002000 g
Stabiliseringstid 1.500 s
Dimensioner (L x B x H) 222.00 x 202.00 x 103.000 mm
Længde (engelsk) 8,70 tommer.
Længde (metrisk) 222.00 mm
Bredde (engelsk) 8.00 tommer.
Bredde (metrisk) 202.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 93 mm
Højde (engelsk) 4,10 tommer.
Højde (metrisk) 103.000 mm
Dybde (engelsk) 8,70 tommer.
Dybde (metrisk) 222.00 mm