Få mere at vide
Ohaus™ MB23 fugtanalysator
Artikelnummer. 11854411 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
110 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11854411 110 g Hver
1 options
Artikelnummer. 11854411 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 80252470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11570.00 DKK
    8454.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 3115.09 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kombinerer høj kvalitet og holdbar konstruktion i et slankt, kompakt design. Ohaus™ MB23 Moisture Analyzer har et stort baggrundsbelyst LCD-display, standard RS232-port, 110g kapacitet med en læsbarhed på 0,01g/0,1% og et ikke-glas infrarødt varmeelement.
MB23 giver præcis bestemmelse af fugtindhold til en uovertruffen værdi. Det giver pålidelige, nøjagtige resultater til en lang række applikationer, der kræver infared opvarmning.
  • Metallisk beklædning: infrarødt varmeelement uden glas til tørring af prøver
  • Brugervenlig: lys baggrundsbelyst LCD og nem opsætning med én knap og menunavigation
  • Kompakt: lille fodaftryk (17 x 13 x 28 cm) gør det muligt at passe problemfrit ind i de fleste arbejdsområder
  • Varmekammer, der er let at rengøre: sikrer prøveintegritet, ideel til hyppig brug, billig vedligeholdelse
  • Fleksibel ydeevne: giver nøjagtige resultater ved 0,1 % læsbarhed
  • Redefinering Value: tilbyder fugtanalyse for ethvert budget
  • Infrarød varme: ideel til tekstiler, spildevand, keramik, fødevarer og andre anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232 (inkluderet)
Oversigt Fugtanalysator, MB23
Volumen 110 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.01 g, 0.1%
Format Infared varmeteknologi
Til brug med (applikation) Procent fugtighedsbestemmelse, procentfaststofbestemmelse, vejning
Inkluderer AC adapter, 50 prøvepander, dæksel i brug
Linearitet 0
Materiale ABS-hus, Metal Pan Support/Pande Handler
Min. Prøvevægt 0.5 g
Model- MB23
Pan form Rund
Gentagelighed 02000 g
Prøvestørrelse 3 til 20 g typisk
Stabiliseringstid 3 sek.
Temperaturområde (metrisk) 50 °C til 160 °C,
Type Infared Moisture Analyzer
Vejetilstande Gram
Dimensioner (D x B x H) 280 x 165 x 127 mm
Længde (engelsk) 11 tommer
Længde (metrisk) 280 mm
Bredde (engelsk) 6,50 tommer
Bredde (metrisk) 165 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Dybde (engelsk) 11 tommer
Dybde (metrisk) 280 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (metrisk) 2.3 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz